About This Item
化学式:
CD3CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
91.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615706-VAR:
615706-BULK:
615706-5G:
Meike Kespohl et al.
Frontiers in immunology, 8, 1036-1036 (2017-09-13)
Short-chain fatty acids (SCFAs), which are generated by the bacterial fermentation of dietary fibers, promote expansion of regulatory T cells (Tregs). Potential therapeutic value of SCFAs has been recently highlighted in the experimental models of T cell-mediated autoimmunity and allergic