Merck
490318
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-malonic acid
98 atom % D
別名:
2-(Methyl-d3)propanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
121.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
134-136 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
InChI Key
ZIYVHBGGAOATLY-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490318-BULK:
490318-VAR:
490318-250MG:
490318-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)