Merck
489808
Sigma-Aldrich
L-チロシン-(フェニル-d4)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
L-4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6D4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
185.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H][C@](N)(Cc1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-FCDGGRDXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
489808SP-BULK:
489808-BULK:
489808-1G:
489808-VAR:
489808-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)