Merck
746290
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-3,5-d2)
endotoxin tested, 98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Deuterated Tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D2H9NO3
分子量:
183.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC([C@@H](N)CC1=CC([2H])=C(O)C([2H])=C1)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
746290-BULK:
746290-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)