Merck
488860
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)215NH · HCl
CAS番号:
分子量:
82.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
170-173 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i3+1;
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-FJUFCODESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
488860-500MG-PW:
488860-VAR:
488860-500MG:
488860-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)