Merck
608890
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
別名:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H515NO2
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
232-235 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
InChI Key
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F
引火点(℃)
150 °C
適用法令
Jan Code
608890-VAR:
608890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)