Merck
488607
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-13C2
98 atom % 13C
別名:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetri(carboxylic-13C) acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(CO2H)(CH213CO2H)2
CAS番号:
分子量:
194.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)C(O)(C[13C](O)=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
488607-100MG-PW:
488607-VAR:
488607-BULK:
488607-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.