Merck
488291
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d3
99.5 atom % D
別名:
Methyl-d3 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3Br
CAS番号:
分子量:
97.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
3.3 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1420 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99.5 atom % D
自己発火温度
996 °F
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
3.41 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
pharmaceutical
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D3
InChI Key
GZUXJHMPEANEGY-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Bromomethane-d3 (CD3Br) is a perdeuterated isotopomer of methyl bromide. Its vibrationless Rydberg transitions have been investigated based on photoabsorption spectral data. The infrared spectrum of CD3Br has been analyzed in the range 2000-7000cm-1.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
おすすめ製品
ステンレススチール製調整バルブ(製品番号Z146951もしくはZ187224)の使用を推奨します。
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488291-10G:
488291-10G-EU:
488291-BULK:
488291-VAR:
488291-PZ:
488291-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The vacuum UV photoabsorption spectrum of methyl bromide (CH3Br) and its perdeuterated isotopomer CD3Br: a Rydberg series analysis.
Locht R, et al.
Chemical Physics, 317(1), 73-86 (2005)
Joint local-and normal-mode studies of the overtone spectra of the methyl halides: CH3F, CH3Cl, CH3Br, CD3Br, and CH3I.
Law MM.
J. Chem. Phys., 111(22), 10021-10033 (1999)