Merck
487651
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH213CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
152.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
InChI Key
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
487651-VAR:
487651-100MG-PW:
487651-100MG:
487651-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)