Merck
615722
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-d9,OH
98 atom % D
別名:
3-Phenylpropionic-d9 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD2CD2COOH
分子量:
159.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
InChI Key
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
615722-VAR:
615722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)