Merck
486841
Sigma-Aldrich
Methane-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2D2
CAS番号:
分子量:
18.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
0.55 (vs air)
同位体純度
98 atom % D
自己発火温度
998 °F
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D2
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-DICFDUPASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-306.4 °F
引火点(℃)
-188 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486841-VAR:
486841-BULK:
486841-1L-EU:
486841-1L-PW:
486841-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)