Merck
486701
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-15N, 15N Labeled Boc-Gly-OH, 15N Labeled N-(tert-butoxycarbonyl)glycine, Glycine-15N, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Boc-15NHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
176.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i8+1
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-VJJZLTLGSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
486701-1G:
486701-VAR:
486701-BULK:
486701-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)