Merck
486361
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
別名:
Ethylene-d4 chlorohydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCD2CD2OH
CAS番号:
分子量:
84.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
1.260 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486361-5G-PW:
486361-BULK:
486361-5G:
486361-VAR:
試験成績書(COA)