Merck
486248
Sigma-Aldrich
TRIS-d11 溶液
1 M in D2O, 98 atom % D
別名:
トリス(ヒドロキシメチル-d3)アミノ-d2-メタン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(DOCD2)3CND2
分子量:
132.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
濃度
1 M in D2O
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.346
密度
1.137 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
486248-5X10ML-N:
486248-BULK:
486248-10ML:
486248-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)