蒸気密度
2.09 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13.3 psi ( 21 °C)
同位体純度
99 atom % D
自己発火温度
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
包装
おすすめ製品
コントロールバルブ
パージ値
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486221-BULK:
486221-5G:
486221-5G-EU:
486221-VAR:
486221-5G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック