Merck
485136
Sigma-Aldrich
o-キシレン-(ジメチル-13C2)
99 atom % 13C
別名:
o-キシレン-α,α'-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(13CH3)2
CAS番号:
分子量:
108.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]c1ccccc1[13CH3]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485136-BULK:
485136-VAR:
485136-1G-PW:
485136-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)