Merck
696153
Sigma-Aldrich
p-キシレン-13C8
98% (CP), 99 atom % 13C
別名:
1,4-ジメチルベンゼン-13C8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H4(13CH3)2
CAS番号:
分子量:
114.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495
bp
138 °C
mp
12-13 °C
密度
0.925 g/mL at 20 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH3])[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-LLXNCONNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
696153-VAR:
696153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)