Merck
483486
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシフェニルボロン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid can be used:
  • As a reactant in meatal-catalyzed Suzuki−Miyaura cross-coupling reaction.
  • To prepare hydroxy(trimethoxy)phenanthrene by cross-coupling with bromo(benzyloxy)methoxybenzaldehyde followed by condensation and debenzylation reaction.
  • To synthesize 2,4-dimethoxy-1-(trifluoromethyl)benzene via Cu-catalyzed trifluoromethylation reaction.
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
483486-1G:
483486-10G:
483486-BULK:
483486-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Phenanthrenes and Polycyclic Heteroarenes by Transition-Metal Catalyzed Cycloisomerization Reactions
Mamane V, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(18), 4556-4575 (2004)