Merck
480118
Sigma-Aldrich
3,4-ジメトキシフェニルボロン酸
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
mp
245-250 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid can be used:
  • As a substrate in the cross-coupling reaction with 5,7-dichloropyrido[4,3-d]pyrimidine catalyzed by palladium.
  • As a starting material for the synthesis of buflavine 1, a natural alkaloid.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of lipidated malarial glycosylphosphatidylinositols (GPI) disaccharide.
  • To prepare 3,3″,4,4″-tetramethoxy-1,1′:4′,1″-terphenyl by reacting with 1,4-dibromobenzene using Pd catalyst.
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
480118-VAR:
480118-BULK:
480118-25G:
480118-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Suzuki-Miyaura coupling mediated deprotection as key to the synthesis of a fully lipidated malarial GPI disaccharide
Liu X and Seeberger PH
Chemical Communications (Cambridge, England), 15, 1708-1709 (2004)