Merck
715271
Sigma-Aldrich
3,5-ジメトキシフェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11BO4
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
202-207 °C
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • パラジウム触媒によるカップリング反応
  • 正のGABAA受容体モジュレーターとしてのベンゾピラノン誘導体の調製
  • パラジウム触媒による3成分カップリングを介する、アリールアルケンの調製
  • 鈴木宮浦カップリング
  • ロジウムが触媒するN-シアノ-N-フェニル-p-メチルベンゼンスルホンアミドによるシアノ化
  • ヒトファルネシルピロリン酸合成酵素のビスホスホネート系阻害剤の調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
178.3 °F - closed cup
引火点(℃)
81.3 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
715271-5G:
715271-1G:
715271-VAR:
715271-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1