Merck
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメチルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
2,4,6-トリメチルベンゼンボロン酸, NSC 157832, メシチレン-2-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2(CH3)3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
164.01
Beilstein:
2831927
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
115-122 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
InChI Key
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水物を含有します。
アプリケーション
以下に関連する反応物:
  • α-ブロモカルボニル化合物または2,6-二置換ブロモアレーンとのクロスカップリング
  • ビフェニルアルシン配位子を合成するためのSuzuki-Miyauraカップリング
  • ナフチリジンN-オキシドまたはβ-アリールオキシアクリレートへの付加反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542318-5G:
542318-BULK:
542318-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
542318-5G4061832905228