アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pt/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
InChI Key
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. A
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
482293-BULK:
482293-VAR:
482293-1G:
482293-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
482293-1G | 4061832389301 |
482293-250MG | 4061832389325 |