同位体純度
99 atom % D
品質水準
フォーム
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-LHNTUAQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471178-VAR:
471178-5G:
471178-BULK:
471178-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック