Merck
615897
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4 amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2CD2NH2
分子量:
125.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
InChI Key
BHHGXPLMPWCGHP-KXGHAPEVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615897-BULK:
615897-VAR:
615897-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)