Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
1.02888
Supelco
Cyclohexanone
EMPLURA®
別名:
Cyclohexanone, Pimelic ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-631-1
NACRES:
NA.21
bp:
155 °C/1013 hPa
蒸気圧
4.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
expl. lim.
1.1 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
転移温度
flash point 43 °C
溶解性
90 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.946 - 0.948
Water: ≤ 0.2 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1028881000:
1028886010:
1028880521:
IN2RCMC102888:
1028882521:
1028882500:
1028889191:
1028886025:
1028882501:
1028889027:
1028880000:
試験成績書(COA)