Merck
427551
Sigma-Aldrich
ベンゾフェノン
purified by sublimation, ≥99%
別名:
NSC 8077, ジフェニルケトン, ジフェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CO
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1238185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
精製方法
sublimation
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゾフェノンは、ナフテン酸銅触媒を用いたジフェニルメタンの大気酸化によって調製できる有機化合物です。また、塩化ベンゾイルを用いたベンゼンのフリーデル・クラフツアシル化によっても合成できます。
アプリケーション
ベンゾフェノンは、さまざまな3D印刷用途における光開始剤分子として主に用いられます。高い量子収量を有するため、紫外線硬化性フォトポリマーの開発に有用です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
427551-VAR:
427551-1G:
427551-10G:
427551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Functionalizing micro-3D-printed protein hydrogels for cell adhesion and patterning
Hernandez DS, et al.
Journal of materials chemistry. B, 4(10), 1818-1826 (2016)
Direct laser writing: Principles and materials for scaffold 3D printing
Selimis A, et al.
Microelectronic Engineering, 132, 83-89 (2015)
Ketones
Siegel H and Eggersdorfer M
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
3D printing of polymer nanocomposites via stereolithography
Manapat JZ, et al.
Macromolecular Materials and Engineering, 302(9), 1600553-1600553 (2017)
Claire Chatalova-Sazepin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(18), 5443-5446 (2015-03-05)
A three-component carboetherification of unactivated alkenes has been developed allowing the rapid building of complexity from simple starting materials. A wide range of α-substituted styrenes underwent smooth reactions with unactivated alkyl nitriles and alcohols to afford γ-alkoxy alkyl nitriles with