Merck
393983
Sigma-Aldrich
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
別名:
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COC6D5
CAS番号:
分子量:
187.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
393983-1G:
393983-VAR:
393983-BULK:
393983-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristina Kotnik et al.
Chemosphere, 147, 114-123 (2016-01-15)
This study investigates the environmental fate of eight benzophenone derivatives (the pharmaceutical ketoprofen, its phototransformation products 3-ethylbenzophenone and 3-acetylbenzophenone, and five benzophenone-type UV filters) by evaluating their photolytic behaviour. In addition, the genotoxicity of these compounds and the produced photodegradation