Merck
470627
Sigma-Aldrich
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)酪酸
98%
別名:
2,2-ジメチルオール酪酸, 2,2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸, 2,2-ビス(ヒドロキシメチル)酪酸, 2,2-ビス(メチロール)ブタン酸, ジメチルオール酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
CAS番号:
分子量:
148.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
acetone: 18 wt. % at 40 °C
SMILES記法
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水溶性ポリウレタンおよび水溶性ポリエステル製造用モノマ-です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
470627-BULK:
470627-VAR:
470627-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)