Key Documents
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
別名:
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O4
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
225-306-3
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
自己発火温度
>300 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
転移温度
flash point >150 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1