アッセイ
≥94.0% (GC)
光学活性
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
InChI Key
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
41917-VAR:
41917-100MG:
41917-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)