470430
トリフルオロメタンスルホン酸2-(トリメチルシリル)フェニル
97%
別名:
2-(Trimethylsilyl)phenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl triflate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluormethanesulfonate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethansulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid 2-(trimethylsilyl)phenyl ester, o-Trimethylsilylphenyl triflate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
70 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
C[Si](C)(C)c1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H13F3O3SSi/c1-18(2,3)9-7-5-4-6-8(9)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
XBHPFCIWRHJDCP-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
470430-1G:
470430-5G:
470430-BULK:
470430-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック