Merck
795674
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
別名:
Garg 2,3-pyridyne precursor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12F3NO3SSi
CAS番号:
分子量:
299.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n/D 1.454
密度
1.266 at 25 °C
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
InChI Key
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)