Merck
903191
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
別名:
Garg silyl triflate precursor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27NO3Si
CAS番号:
分子量:
345.51
UNSPSCコード:
12352005
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.548
密度
1.079 g/mL
官能基
ketone
phenyl
保管温度
−20°C
アプリケーション
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate is a precursor to a Garg silyl triflate which upon exposure to fluoride generates a reactive azacyclic allene for cycloaddition reactions.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
903191-250MG:
903191-VAR:
903191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Joyann S Barber et al.
Nature chemistry, 10(9), 953-960 (2018-08-01)
For over a century, the structures and reactivities of strained organic compounds have captivated the chemical community. Whereas triple-bond-containing strained intermediates have been well studied, cyclic allenes have received far less attention. Additionally, studies of cyclic allenes that bear heteroatoms