Merck
470163
Sigma-Aldrich
3-(クロロメチル)ペンタン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2CHCH2Cl
CAS番号:
分子量:
120.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
CCC(CC)CCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
PQHNRODYYLFLRE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
470163-25ML:
470163-VAR:
470163-5ML:
470163-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)