Merck
304255
Sigma-Aldrich
3-クロロ-3-メチルペンタン
97%
別名:
1-Ethyl-1-methylpropyl chloride, 3-Chloro-3-methylpentane, 3-Methyl-3-chloropentane, Diethylmethylcarbinyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(C2H5)2Cl
CAS番号:
分子量:
120.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
115-116 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(Cl)CC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
SGWJUIFOPCZXMR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-クロロ-3-メチルペンタン(3C3MP)は、塩化ビニル(VC)のラジカル重合時の構造上の欠陥として形成される第三級塩素基とほぼ同様の構造を持ちます。したがって、3C3MPは、市販のPVCに存在する第三級塩素の欠損が、金属触媒リビングラジカルグラフト共重合のための活性のある開始種となりうるかどうかを検討するための理想的なモデル化合物です。
3C3MPは、熊田・玉尾・コリューカップリング反応に使用されるクロロ(1-エチル-1-メチルプロピル)マグネシウム(グリニャール試薬)の調製において反応物としても使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The enthalpies of solution of 2-chloro-2-methylpropane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LMPC, et al.
Thermochimica Acta, 275(1), 67-73 (1996)
Kinetic and thermodynamic study of 2-bromo-2-methylbutane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in diols.
Albuquerque LC, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 11(1), 36-40 (1998)