グレード
for analytical purposes
蒸気圧
1 mmHg ( 198.3 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
強熱残分
≤0.01%
pH
4.5-6.0
bp
396 °C/1 atm (lit.)
mp
452 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
467731-250G:
467731-VAR:
467731-BULK:
467731-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
467731-250G | |
467731-50G | 4061838140531 |