グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 198.3 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
mp
452 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
213349-2.5KG:
213349-VAR:
213349-1KG:
213349-250G:
213349-100G:
213349-5G:
213349-BULK:
213349-500G:
試験成績書(COA)