Merck
451959
Sigma-Aldrich
Ammonium bromide-81Br
90 atom % 81Br
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH481Br
CAS番号:
分子量:
98.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
90 atom % 81Br
フォーム
solid
質量シフト
M+2 (based on a bromine mass number of 79)
SMILES記法
N.[81BrH]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i1+1;
InChI Key
SWLVFNYSXGMGBS-YTBWXGASSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
451959-100MG:
451959-250MG:
451959-BULK:
451959-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)