Merck
412651
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N bromide
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4Br
CAS番号:
分子量:
98.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
密度
2.454 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH3].Br
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI Key
SWLVFNYSXGMGBS-IEOVAKBOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)