アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
RSQUAQMIGSMNNE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
- 寄生雑草の発芽および菌糸分岐の影響因子であるストリゴラクトン類の蛍光類縁体
- 不可逆Nek2キナーゼインヒビター
- 抗がん薬
- 抗マラリア薬
- 抗腫瘍薬
- 植物における発芽刺激剤
- NAD(P)H-キノンオキシドレダクターゼ1(NQO1)の誘導物質
- レチノイン酸類縁体
- 抗多発性硬化症薬候補
- 1型ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1)インテグラーゼのインヒビター
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
466921-5G:
466921-VAR:
466921-BULK:
466921-1G:
An Expedient Stereoselective Synthesis of Spirocyclopropyl Oxindoles from Indolin-2-One/N-Protected Indolin-2-Ones and Bromonitroalkenes.
J. Chin. Chem. Soc., 60(6), 597-604 (2013)