Merck
466468
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-バリンメチルエステル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
466468-5ML:
466468-BULK:
466468-VAR:
466468-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)