Merck
93902
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
≥99.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
237.29
Beilstein:
2696011
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-144 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI Key
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93902-1G:
93902-VAR:
93902-5G:
93902-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)