分子量
average Mn ~914
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
酸性度指数
4 mg KOH/g
ヒドロキシル価
10 mg KOH/g
ヨウ素価
75
溶解性
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI Key
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
460125-VAR:
460125-BULK:
460125-250ML:
460125-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック