Merck
305413
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジステアラート
average MN 930, cross-linking reagent click chemistry
別名:
ポリオキシエチレンビス(ステアラート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジステアラート, average Mn ~930
分子量
average Mn ~930
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
mp
35-37 °C
転移温度
softening point 35-37 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
InChI Key
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 無溶媒系におけるpolyethylene glycol stearateのlipase触媒合成の最適化:この研究では、製薬・化粧品業界で広く使用されているpolyethylene glycol stearateの酵素合成について考察しています。収率と効率を高めるためには生産条件を最適化することが強調されています(Nhivekar & Rathod, 2019)。
  • 解乳剤を用いた原油エマルジョンの解乳化のモデリングのための応答曲面法の応用:この論文では、原油エマルジョンの解乳化におけるpolyethylene glycol distearateの使用が研究されており、その有効性と工業プロセスにおける応用が紹介されています(Roshan et al., 2018)。
  • 潜熱蓄熱と潜熱放出のためのpolyethylene glycol distearate相変化物質の合成とナノカプセル化:この研究は、エネルギー貯蔵のための相変化物質の作製におけるpolyethylene glycol distearateの応用に注目しており、熱エネルギー貯蔵能力の向上におけるその有用性を実証しています(Kumar et al., 2020)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
305413-25G:
305413-3KG:
305413-BULK:
305413-1KG:
305413-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
305413-25G4061826667811
305413-1KG4061835562107
305413-3KG