Merck
460176
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~860
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn ~860
屈折率
n20/D 1.468
bp
>260 °C (lit.)
酸性度指数
4 KOH/g
ヒドロキシル価
62 mg KOH/g
ヨウ素価
28
溶解性
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
密度
1.034 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Plasticizer, surfactant.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
460176-100ML:
460176-250ML:
460176-BULK:
460176-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Span® 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
Alexander Mietke et al.
Biophysical journal, 109(10), 2023-2036 (2015-11-21)
Cell stiffness is a sensitive indicator of physiological and pathological changes in cells, with many potential applications in biology and medicine. A new method, real-time deformability cytometry, probes cell stiffness at high throughput by exposing cells to a shear flow