Merck
459550
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
212.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ZSTUEICKYWFYIC-UHFFFAOYSA-N
詳細
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid (4′-Methyl­bi­phenyl-2-carboxyl­ic acid) can be synthesized by reacting 4′-methylbiphenyl-2-carbonitrile with methanol and 30% NaOH solution. Its crystal structure has been characterized by the centrosymmetric hydrogen-bonded dimers.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
459550-1G:
459550-BULK:
459550-5G:
459550-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid.
Narasegowda RS, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(4), 939-940 (2005)
Yoh Takekuma et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 19(4), 511-519 (2017-01-07)
Storage under high temperature and humid conditions has been reported to decrease the dissolution rate for some kinds of tablets containing polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) as a disintegrant. The aim of this study was to elucidate the properties of pharmaceutical formulations with