Merck
440698
Sigma-Aldrich
ストロンチウムイソプロポキシド
99.9% trace metals basis
別名:
Strontium diisopropoxide, Strontium isopropoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sr(OCH(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
205.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystalline powder
反応適合性
core: strontium
SMILES記法
CC(C)O[Sr]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Sr/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI Key
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
可燃性固体類
危険等級III
Jan Code
440698-5G-PW:
440698-VAR:
440698-BULK:
440698-5G:
440698-25G-PW:
440698-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
すべて表示