Merck
449679
Sigma-Aldrich
バリウムイソプロポキシド
powder, 99% trace metals basis
別名:
Barium diisopropoxide, Barium isopropoxide, Diisopropoxybarium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(OCH(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
255.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99% trace metals basis
形状
powder
solid
反応適合性
core: barium
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ba]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ba/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI Key
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二金属性のBa-Nbアルコキシドおよび Ba-Zr アルコキシド調製用です。Ba(O-i-Pr)2から調製される新規な触媒により非対称アルド-ル反応が促進されます。
It may be used as a catalyst for one pot preparation of symmetrical 1,5-diketones. Sol gel synthesis of ternary compound, Ba3 Li 2Ti8 O20 can be carried out by precursor reactants, barium isopropoxide, titanium isopropoxide and lithium acetate.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
449679-10G:4548173152844
449679-10G-PW:
449679-VAR:
449679-2G-PW:
449679-2G:4548173152851
449679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yamada, Y.M.A. Shibasaki, M.
Tetrahedron Letters, 39, 5561-5561 (1998)
Turevskaya, E.P. et al.
Polyhedron, 14, 1531-1531 (1995)
Preparation of YBaCuO powder by sol-gel techniques using molecular precursors.
El Khokh N, et al.
Journal of Materials Science Letters, 8.7, 762-764 (1989)
One-pot synthesis of 1,5-diketones catalyzed by barium isopropoxide
Yanagisawa A, et al.
Tetrahedron, 63.35, 8581-8585 (2007)