About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
237.29
Beilstein:
4316842
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136-139 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
InChI Key
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
429821-250MG:
429821-BULK:
429821-VAR:
429821-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)