Merck
422851
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4
99 atom % D
別名:
Tetradeuteroethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2=CD2
CAS番号:
分子量:
32.08
Beilstein:
1733307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
0.97 (vs air)
品質水準
蒸気圧
35.04 atm ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98.5% (CP)
自己発火温度
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
コントロールバルブZ146943(真鍮、ホース流出口1/4")またはZ187224(SS、コンプレッションフィッティング流出口1/4")
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-148.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-100 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422851-1L-EU:
422851-BULK:
422851-1L-PW:
422851-1L:
422851-500ML:
422851-VAR:
422851-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Krina Mehta et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 74(10), 2994-3002 (2019-07-06)
Reduced ethambutol serum concentrations are commonly observed among TB patients co-infected with HIV and may lead to treatment failure. To perform a population pharmacokinetic study of ethambutol in HIV/TB patients, and to evaluate an intensified ethambutol weight-based dosing strategy to
J F Huertas-Pérez et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(1), 96-108 (2018-12-14)
The production of certified reference materials requires the application of highly accurate methods for characterisation. A gas chromatography-isotope dilution mass spectrometry method, setting ambitious performance criteria, was developed for eight selected pesticides in soybeans. Pressurised liquid extraction was followed by